Merck
57146-U
Supelco
Visiprep Verteilerersatzdurchflusssteuerventilstamm
for use with DL (Disposable Liner) 12- and 24-port models, pk of 24
Synonym(e):
Ventilschaft für Visiprep DL-Extraktionsgerät, 24 Stück
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
Visiprep
Verpackung
pk of 24
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with DL (Disposable Liner) 12- and 24-port models
Rechtliche Hinweise
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)