Merck
57033
Supelco
Visiprep Verteilerersatzdichtung
for use with 12-port model (standard and DL), pk of 2
Synonym(e):
V.E.-DICHTUNGEN, 2 STÜCK
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pk of 2
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with 12-port model (standard and DL)
Rechtliche Hinweise
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)