Merck
57109-U
Supelco
Supelclean ENVI-Carb SPE-Kartusche
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
Synonym(e):
SPE-Kartusche aus Kohlenstoff, 1 ml
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene tube
Produktlinie
Supelclean
Zusammensetzung
bed wt., 100 mg
Verpackung
pk of 108
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
100 m2/g
Volumen
1 mL
Aktive Matrixgruppe
carbon phase
Partikelgröße
120-400 mesh
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Graphitisierter nicht-poröser Kohlenstoff
Retentionsmechanismus: Umkehrphase (RP)
Kompatibilität: Wässrige Lösungen (Trinkwasser, Abwasser)
  • Extrem hohe Affinität für organische polare und unpolare Verbindungen sowohl aus unpolaren als auch aus polaren Matrices bei Einsatz unter Umkehrphasen-Bedingungen
  • Kohlenstoffoberfläche aus hexagonalen Ringstrukturen, vernetzt und in Graphitschichten angeordnet
  • Die nicht-poröse Natur der Kohlenstoffphase ermöglicht schnelle Analysenzeiten, da für die Adsorption keine Dispersion der Analyten in Poren nötig ist
  • ENVI-Carb wurde von zahlreichen Anwendern als ideales Adsorbens für die schnelle Probenvorbereitung von mehr als 200 Pestiziden aus verschiedenen Matrices (einschließlich Wasser, Früchten und Gemüse) beurteilt
Anwendung
  • Achieving optimal balance: tuning electrical and optical characteristics of carbon electrodes for emerging photovoltaics: Diese Forschungsarbeit untersucht die Verwendung von Toluol zur Verbesserung der Leistung von Elektroden auf Kohlenstoffbasis und zeigt erhebliche Verbesserungen der elektrischen und optischen Eigenschaften für photovoltaische Anwendungen (Gul et al., 2024).
  • Thiol Coordination Softens Liquid Metal Particles To Improve On-Demand Conductivity: Diese Studie unterstreicht die Rolle von Toluol bei der Synthese von flüssigen Metallpartikeln, die für eine verbesserte Leitfähigkeit in der flexiblen Elektronik optimiert sind, was auf eine vielseitige Anwendung von Toluol in modernen Fertigungstechnologien hindeutet (Muller et al., 2024).
  • Using highly water-stable wool keratin/CsPbBr(3) nanocrystals as a portable amine-responsive fluorescent test strip for onsite visual detection of food freshness: Die Eigenschaften von Toluol werden bei der Synthese innovativer Materialien für Anwendungen im Bereich der Lebensmittelsicherheit genutzt, was seine Bedeutung für die Entwicklung empfindlicher und zuverlässiger Nachweissysteme unterstreicht (Sun et al., 2024).
Rechtliche Hinweise
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Pretreatment with Mucinase StcE increases glycopeptide identification from mucin samples, enhancing sample preparation efficiency for glycopeptide analysis.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.