Merck
568522-U
Supelco
Discovery® HS C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Discovery-RP18-HPLC-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Discovery® HS C18 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
20% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
300 m2/g
Oberflächendeckung
3.2 μmol/m2
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
pH Betriebsbereich
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Anwendung
Discovery® HS C18 HPLC-Säulen eignen sich für die Trennung von Cefdinir und Cefixim aus Plasmaproben für deren anschließende Analyse und Detektion mittels Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie unter Einsatz eines UV-Detektors.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Stabile LC-MS-Trennungen mit extrem geringem Bluten
  • Im analytischen bis präparativen Maßstab erhältlich
  • Äußerst stabil, sichert außergewöhnliche Reproduzierbarkeit von Lauf zu Lauf und von Säule zu Säule
  • Höhere Hydrophobie, für eine bessere Trennung anspruchsvoller Verbindungen
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vorsäulenkartusche
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Simultaneous determination of cefdinir and cefixime in human plasma by RP-HPLC/UV detection method: Method development, optimization, validation, and its application to a pharmacokinetic study.
Khan A, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 879(24), 2423-2429 (2011)
Fazli Khuda et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 944, 114-122 (2013-12-10)
A simple, specific, precise and rapid RP-HPLC-UV method was developed for simultaneous determination of lumefantrine and its metabolite desbutyl lumefantrine in human plasma. Experimental parameters were optimized and the method was validated according to standard guidelines. The method showed adequate
Abad Khan et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 878(28), 2782-2788 (2010-09-11)
A rapid, inexpensive, sensitive and specific HPLC-ECD method for the determination of lipoic acid in human plasma was developed and validated over the linearity range of 0.001-10μg/ml using naproxen sodium as an internal standard (IS). Extraction of lipoic acid and
Lucie Zelena et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 137, 70-77 (2017-01-17)
Efavirenz is an antiretroviral drug used in the treatment of HIV-positive patients. A simple, fast and sensitive high-performance liquid chromatography (HPLC) method was developed in order to determine efavirenz in three types of samples provided from pharmacokinetic studies. The analysis
Steinar Uran et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 44(4), 947-954 (2007-05-08)
Injection of hyperpolarized (13)C-labelled pyruvate ((13)C pyruvate) is under evaluation as an agent for medical metabolic imaging by measuring formation of (13)C lactate using magnetic resonance spectroscopy of the (13)C nuclei. A quantitative method for analysis of these (13)C-labelled substances
Verwandter Inhalt
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.