Merck
567517-U
Supelco
Discovery® HS F5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Discovery-Pentafluorphenyl-PFP-HPLC-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Discovery® HS F5 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L43
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
12% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
300 m2/g
Oberflächendeckung
4 μmol/m2
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
PFP (pentafluorophenyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
pH Betriebsbereich
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Die Discovery HS F5-Phase bietet RP-Trennungen, die sich stark von denen eines C18-Materials unterscheiden. Dennoch eluieren die Verbindungen im gleichen Zeitraum, so dass eine C18-Methode leicht übertragen werden kann.
Leitfaden zur Übertragung einer C18-Methode auf die Discovery HS F5
Im allgemeinen werden Basen auf der HS F5 stärker zurückgehalten als auf einer C18. Bei diesen Verbindungen wird eine Erhöhung des organischen Anteils um 5 - 10% eine ähnliche Retention zeigen. Allerdings wird sich die Selektivität sehr stark unterscheiden.
Analyten mit niedrigen log Po/w-Werten (kleiner als 2,5) werden auf einer HS F5 stärker retardiert als auf einer C18. Die Größe dieses Unterschieds ist stark analyt-abhängig.
Die gebundene Discovery® HS F5-Phase erzeugt Umkehrphasentrennungen, die sich deutlich von denen eines C18-Materials unterscheiden. Die Verbindungen eluieren jedoch im gleichen Zeitraum, sodass eine C18-Methode leicht übertragen werden kann.
Anwendung
  • Determination of 6-hydroxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-beta-carboline, 5-hydroxytryptamine and 5-hydroxyindole acetic acid in the neonatal rat brains using high performance liquid chromatography-electrochemical detection.: Diese Studie unterstreicht die Verwendung der Discovery®-HS-F5-HPLC-Säule für den empfindlichen Nachweis neuroaktiver Verbindungen in Proben von Gehirnen neugeborener Ratten und fördert unser Verständnis der neurologischen Entwicklung und der Neurotransmitterdynamik (Mao et al., 2009).
  • Advantages of pentafluorophenylpropyl stationary phase over conventional C18 stationary phase--application to analysis of triamcinolone acetonide.: Diese Studie zeigt die überlegene Leistung der Discovery®-HS-F5-HPLC-Säule bei der Analyse von Kortikosteroid-Formulierungen und liefert Erkenntnisse, die zu verbesserten Analysemethoden in der pharmazeutischen Analyse führen könnten (Havlikova et al., 2008).
  • Determination of ephedrine alkaloids in Ephedra natural products using HPLC on a pentafluorophenylpropyl stationary phase.: Verwendet die Discovery®-HS-F5-HPLC-Säule für die präzise und effiziente Trennung von Ephedrin-Alkaloiden und trägt so zu einer sichereren und effektiveren Verwendung von Ephedra in pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln bei (Pellati and Benvenuti, 2008).
  • Fast high-performance liquid chromatography analysis of phenethylamine alkaloids in Citrus natural products on a pentafluorophenylpropyl stationary phase.: Zeigt die Effizienz der Discovery®-HS-F5-HPLC-Säule bei der schnellen Analyse von Phenethylamin-Alkaloiden und verbessert so die Qualitätskontrolle von Nahrungsergänzungsmitteln auf Zitrusbasis (Pellati und Benvenuti, 2007).
  • High-performance liquid chromatographic method with UV photodiode-array, fluorescence and mass spectrometric detection for simultaneous determination of galantamine and its phase I metabolites in biological samples.: In dieser Studie wird die Discovery®-HS-F5-HPLC-Säule verwendet, um gleichzeitig Galantamin und seine Metaboliten zu quantifizieren, was die Erstellung eines pharmakokinetischen Profils für dieses Alzheimer-Medikament erleichtert (Malakova et al., 2007).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Einzigartige Selektivität
  • Retention vergleichbar mit C18 (bisweilen stärkere mobile Phase erforderlich)
  • Ausgezeichnete Peak-Form
  • Stabile LC-MS-Trennungen mit extrem geringem Bluten
  • Upscale von 3 bis 10μm Partikelgröße
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vorsäulenkartusche
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Koji Baba et al.
Journal of chromatography. A, 1354, 109-116 (2014-06-21)
Arsenic species, including arsenous acid, arsenic acid, methylarsonic acid, and dimethylarsinic acid, were determined using HPLC-ICPMS. The species were separated with a Discovery HS F5 column and a simple, volatile, and isocratic mobile phase of 0.1% (v/v) formic acid and
Ilia Brondz et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 43(3), 937-944 (2006-11-03)
The drug primaquine diphosphate is used for causative treatment of malaria. Using HPLC-MS and GC-MS, this research group was previously able to show that the main contaminant of primaquine is the positional isomer quinocide [I. Brondz, D. Mantzilas, U. Klein
Federica Pellati et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 48(2), 254-263 (2007-12-14)
In this study a pentafluorophenylpropyl (PFPP) stationary phase was applied to the fast and reliable qualitative and quantitative analysis of ephedrine alkaloids in Ephedra plant material and derivatives. A Discovery HS F5 column (150mmx4.6mm i.d., 5microm) was used, with an
Federica Pellati et al.
Journal of chromatography. A, 1165(1-2), 58-66 (2007-08-07)
In this study, the chromatographic performance of a pentafluorophenylpropyl (PFPP) stationary phase was evaluated for the rapid separation of phenethylamine alkaloids (i.e. (+/-)-octopamine, (+/-)-synephrine, tyramine, N-methyltyramine and hordenine) in Citrus aurantium plant material (fruits and peel), various Citrus species, extracts
Jian Mao et al.
Se pu = Chinese journal of chromatography, 27(2), 216-219 (2009-07-25)
A simple method was developed for the analysis of 6-hydroxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-beta-carboline (6-OH-MTHbetaC), 5-hydroxytryptamine (5-HT) and 5-hydroxyindole acetic acid (5-HIAA) in rat brain by high performance liquid chromatography with electrochemical detection (HPLC-ECD). The separation of the sample was performed on a Discovery