568503-U
Discovery® HS C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Discovery® HS C18 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
20% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
25 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
300 m2/g
Oberflächendeckung
3.2 μmol/m2
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
pH Betriebsbereich
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Stabile LC-MS-Trennungen mit extrem geringem Bluten
- Im analytischen bis präparativen Maßstab erhältlich
- Äußerst stabil, sichert außergewöhnliche Reproduzierbarkeit von Lauf zu Lauf und von Säule zu Säule
- Höhere Hydrophobie, für eine bessere Trennung anspruchsvoller Verbindungen
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.