Merck
569631
Sigma-Aldrich
4-(2,5-Dimethoxyphenyl)buttersäure
95%
Synonym(e):
4-(2,5-Dimethoxyphenyl)butanoic acid
Größe auswählen
1 G
CHF 109.00
CHF 109.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 109.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3(CH2)3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 109.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
67-71 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
COc1ccc(OC)c(CCCC(O)=O)c1
InChI
1S/C12H16O4/c1-15-10-6-7-11(16-2)9(8-10)4-3-5-12(13)14/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)
InChIKey
KDKKXQVDSWSPEE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)