Merck
569224-U
Supelco
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Discovery RP18 HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Discovery® C18 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
12% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
25 cm × 10 mm
Oberflächenbereich
300 m2/g
Oberflächendeckung
3 μmol/m2
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
180 Å
pH Betriebsbereich
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Verwenden Sie Discovery® C18 für jede Methode, die eine C18-Säule erfordert. Durch die ausgezeichnete Peakform, Reproduzierbarkeit und Stabilität ist sie die Säule der Wahl für alle routinemäßigen bis anspruchsvollen C18-Methoden.
Anwendung
  • Development and Validation of a Reversed-Phase HPLC Method with UV Detection for the Determination of L-Dopa in Vicia faba L. Broad Beans.: Highlights the application of the Discovery® C18 HPLC Column in developing a method for the accurate quantification of L-Dopa in natural sources, which is essential for studies in neuropharmacology and natural product research (Tesoro et al., 2022).
  • Simultaneous estimation of paclitaxel and erlotinib in plasma by liquid chromatography/(+) electrospray tandem mass spectrometry: application in formulation development and pharmacokinetics.: This study employs the Discovery® C18 HPLC Column to enhance the simultaneous analysis of paclitaxel and erlotinib, critical for cancer therapy research and formulation development (Khuroo et al., 2022).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit
  • Hervorragende Peakform bei basischen und sauren Analyten
  • Stabile, gering blutende LC/MS-Trennungen
  • Trennung von Peptiden und kleinen Proteinen
  • Geringere Hydrophobität als viele vergleichbare C18-Säulen für schnellere Analysen
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T Nagano et al.
Journal of dental research, 88(9), 823-828 (2009-09-22)
Mmp-20 and Klk4 are the two key enamel proteases. Can both enzymes process amelogenin to generate the major cleavage products that accumulate during the secretory stage of amelogenesis? We isolated Mmp-20 and Klk4 from developing pig teeth and used them
T R Shantha Kumar et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 38(1), 173-179 (2005-05-24)
A simple, precise and accurate isocratic reverse-phase liquid chromatography method with programmed wavelength detection has been validated to quantify DRF-4367 and Phenol red, simultaneously for application in rat in situ single pass intestinal perfusion study to assess intestinal permeability of
Yuan-Qing Xia et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 20(12), 1831-1837 (2006-05-18)
A major challenge in selecting an appropriate stationary phase for diastereomeric separation is that it is difficult to predict which of the commercially available stationary phases could achieve the required liquid chromatographic (LC) separation. This work describes the selection and
Himal Paudel Chhetri et al.
Saudi pharmaceutical journal : SPJ : the official publication of the Saudi Pharmaceutical Society, 22(5), 483-487 (2014-12-05)
This study presents the optimization of a simple HPLC-UV method for the determination of metformin in human plasma. Ion pair separation followed by UV detection was performed on deproteinized human plasma samples. The separation was carried out on a Discovery
Ramisetti Nageswara Rao et al.
Journal of separation science, 32(9), 1312-1322 (2009-04-29)
Modafinil, adrafinil and their related substances were synthesized and analyzed by RP-LC with ESI-MS/MS. The ionization mode, polarity, cone voltage, and chromatographic conditions were evaluated. The optimum LC-MS conditions to obtain fragment ions indispensable for identification of the structures were
Verwandter Inhalt
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered