Merck
565325-U
Supelco
Ascentis® RP-Amide (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
RP-Amide Reversed-Phase Chromatography Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Ascentis® RP-Amid HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L60
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
19.5% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
450 m2/g
Oberflächendeckung
2.7 μmol/m2
Verunreinigungen
<5 ppm metals
Matrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Aktive Matrixgruppe
amide, alkyl phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
pH Betriebsbereich
2-8
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Die Ascentis RP-Amide ist eine neue Generation äußerst gering blutender Phasen mit eingebetteter polarer Gruppe (EPG), die orthogonale Selektivität und eine hohe Auflösung bei der HPLC- oder LC-MS-Analyse polarer Verbindungen liefert. Die Ascentis RP-Amide ist die erste Wahl von HPLC-Phasen mit eingebeteten polaren Gruppen.
Anwendung
  • A validated UHPLC method for the determination of caffeoylquinic and di-caffeoylquinic acids in green coffee extracts using an RP-Amide fused-core column.: This study presents a validated Ultra-High-Performance Liquid Chromatography (UHPLC) method employing an RP-Amide fused-core column for the quantitative determination of caffeoylquinic and di-caffeoylquinic acids in green coffee extracts. The method demonstrated excellent precision, accuracy, and sensitivity, making it a valuable tool for the analysis of these bioactive compounds in complex matrices. The research highlights the utility of the Ascentis® RP-Amide HPLC Column in enhancing the resolution and efficiency of chromatographic separations in analytical chemistry applications (Fibigr et al., 2018).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ausgezeichnete Retention und Peak-Form für polare Verbindungen
  • Kompatibel mit 100% wässrigen Lösungen
  • Äußerst geringes Bluten, LC-MS-kompatibel
  • Einzigartige Selektivität
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jakub Fibigr et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 151, 291-300 (2018-02-08)
The presented work describes the development and validation of a rapid UHPLC-UV method using a fused core particle column with an RP-Amide stationary phase for the separation and quantitative analysis of caffeoylquinic and di-caffeoylquinic acids in green coffee extracts. Three
Rihana Parveen Shaik et al.
Journal of pharmaceutical analysis, 3(6), 489-499 (2013-12-01)
Liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method was used for simultaneous quantification of tolterodine and its metabolite 5-hydroxy methyl tolterodine in rat plasma. Tolterodine-d6 and 5-hydroxy methyl tolterodine-d14 were used as internal standards (IS). Chromatographic separation was performed on Ascentis Express
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the Product No of the guard column for Product No. 565325-U Ascentis RP-Amide HPLC column?
    1 answer
    1. The guard column kit for Product No. 565325-U is 565371-U. This kit includes one cartridge, stand-alone holder, a piece of tubing, 2 nuts and 2 ferrules. A set of two replacement cartridges is Product No. 565370-U.
      Helpful?
  2. What solvent should Product No. 565325-U Ascentis RP-Amide HPLC Column  be stored in?
    1 answer
    1. Product No. 565325-U should be stored in 100% acetonitrile after any buffers have been flushed out.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. Can I use Ascentis Express on a UHPLC system?
    1 answer
    1. Yes.  Ascentis Express columns are packed in a way making them suitable for these ultra high pressure instruments.  In fact, Ascentis Express outperforms sub-2 μm micron columns on many applications since Ascentis Express provides the benefits of sub-2 μm particles but at much lower back pressure.  These benefits include the capability of providing fast HPLC and higher resolution chromatography.  The Fused-Core particle consists of a 1.7 μm solid core and a 0.5 μm porous shell.  A major benefit of the Fused-Core particle is the small diffusion path (0.5 μm) compared to conventional fully porous particles. The shorter diffusion path reduces axial dispersion of solutes and minimizes peak broadening.