56108AST
apHera™ C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
apHera™ C18 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L67
Produktlinie
apHera™
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
apHera™
Parameter
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
25 cm × 10 mm
Matrix
polymeric
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
300 Å
Betriebs-pH-Wert
1-14
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Eigenschaften von apHera™-Umkehrphasensäulen
- Stabile Vinyl-Copolymerbasis
- Stabiler pH-Wertbereich von 2 bis 12
- 300 Ångström Porengröße
- In allen organischen Lösungsmitteln stabil
- Erweiterte Anwendungen: Peptide, Proteine
- Effiziente Trennung von allen basischen Substanzen
- Eignung zum Waschen und für alkalische Lösungen
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)