Merck
56103AST
Supelco
apHera C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Polymere C18-Umkehrphasensäule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
apHera C18 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L67
Produktlinie
apHera
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
apHera
Parameter
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Matrix
polymeric
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
300 Å
Betriebs-pH-Wert
1-14
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
apHera-Umkehrphasensäulen wurden entwickelt, um insbesondere die überlegenen Vorteile von sowohl Siliziumdioxid- als auch Polystyrolsäulen, ohne die Nachteile der beiden, bereitzustellen. Dies wurde durch eine Vinylalkohol-Copolymerbasis erreicht, welche die Oberfläche selbst bei hohen Kohlenstoffbeladungen benetzt hält. Die poröse Struktur hat einen durchschnittlichen Porendurchmesser, der groß genug ist, um für kleine Analyten, Peptide und kleine Proteine ideale Ergebnisse zu liefern. Diese Säulen weisen mit organischen Lösungsmitteln dieselbe Trennungseffizienz auf wie Säulen auf Siliziumdioxidbasis, bieten aber auch mit gepufferten alkalischen Lösungen eine Effizienz, die auf Siliziumdioxid nicht erreichbar ist. Eine der wichtigsten Eigenschaften ist die logische Elutionsreihenfolge von alkylierten Basen, bei denen die Retention mit steigender Kettenlänge proportional steigt.
Eigenschaften von apHera-Umkehrphasensäulen
  • Stabile Vinyl-Copolymerbasis
  • Stabiler pH-Wertbereich von 2 bis 12
  • 300 Ångström Porengröße
  • In allen organischen Lösungsmitteln stabil
  • Erweiterte Anwendungen: Peptide, Proteine
  • Effiziente Trennung von allen basischen Substanzen
  • Eignung zum Waschen und für alkalische Lösungen
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vorsäule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)