Fortfahren mit
SML0982
Astaxanthin
≥95% (HPLC), powder, PPARγ
Synonym(e):
3,3′-Dihydroxy-β-carotin-4,4′-dion, trans-Astaxanthin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 160.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C40H52O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
596.84
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
CHF 160.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Astaxanthin, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
, pink to very dark purple
solubility
DMSO: 1 mg/mL (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1CC(C(=C(C1=O)C)\C=C\C(=C\C=C\C(=C\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C(=O)[C@H](CC2(C)C)O)C)\C)\C)(C)C
InChI
1S/C40H52O4/c1-27(17-13-19-29(3)21-23-33-31(5)37(43)35(41)25-39(33,7)8)15-11-12-16-28(2)18-14-20-30(4)22-24-34-32(6)38(44)36(42)26-40(34,9)10/h11-24,35-36,41-42H,25-26H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,27-15+,28-16+,29-19+,30-20+/t35-,36-/m0/s1
InChI key
MQZIGYBFDRPAKN-UWFIBFSHSA-N
General description
Astaxanthin (AST) ist ein rotes Carotinoid in Lebensmitteln. Es kommt hauptsächlich in Wassertieren und Mikroalgen wie Haematococcus pluvialis und Chlorella zofingiensis vor.
Application
Astaxanthin wird wie folgt verwendet:
  • als Antioxidans zur Untersuchung seiner Wirkung auf das Wachstum der Brachionus manjavacas (Rotifera)-Population
  • zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf die Behandlung der diabetischen Retinopathie
  • zur Untersuchung seiner Funktion bei der Wiederherstellung der Expression von Nrf2 („Nuclear Factor Erythroid 2 p45-related Factor 2“) und der Glutathion-S-Transferase P1 (GSTP1) durch die epigenetische Modifikation in menschlichen LNCaP-Prostatazellen.
Biochem/physiol Actions
Astaxanthin ist ein wirksames Antioxidans mit antiproliferativer, neuroprotektiver und entzündungshemmender Wirkung.
Astaxanthin ist ein wirksames Antioxidans mit antiproliferativer, neuroprotektiver und entzündungshemmender Wirkung. Astaxanthin schützt vor oxidativem Stress; es hemmt NF-KB, unterdrückt entzündungsfördernde Gene sowie die Erzeugung der entzündungsfördernden Verbindungen Stickstoffoxid, Prostaglandin E2, TNF-α und Interleukin-1β. Der von Astaxanthin gebotene Schutz der Zellen vor von TNF-α und Palmitat verursachtem oxidativem Stress verbessert nachweislich die Insulinresistenz. Astaxanthin hat sich ferner als Inhibitor von PPARγ bewährt.
In-vivo- und In-vitro-Untersuchungen legen den Schluss nahe, dass Astaxanthin (AST) gesundheitsfördernde Eigenschaften besitzt, die auf seine potenzielle Nutzbarkeit zur Verhütung verschiedener Krankheiten wie diverser Krebserkrankungen und Parkinson hinweisen. Aufgrund seiner hellroten Farbe wird AST als Lebensmittelfarbstoff in Tierfutter verwendet.
Other Notes
Licht- und luftempfindlich
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
52991117751044200
description
≥95% (HPLC)
description
analytical standard
description
≥95.0% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
form
powder or crystals
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 1 mg/mL (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How long will this product be usable from the Quality Release Date?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration or retest date. Products that are robust in nature and extremely stable, in the original unopened container, are not assigned an expiration date or retest schedule. These products will have no dating reported on either the label or the Certificate of Analysis.
      Products that are not assigned an expiration or retest date are covered by a warranty period of 1 year from the date of product shipment.
      Full Product Dating Information may be reviewed at the link below: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/190/408/product-dating-information-ms.pdf
      Helpful?
  2. is monoester or diester astaxanthin?
    1 answer
    1. This product is a free form.
      Helpful?
  3. Is the Astaxanthin SML0982 in the 3S, 3'S conformation or is it a mix?
    1 answer
    1. Unfortunately, we do not determine the conformation of this product.