52752-U
Discovery® DSC-Diol SPE-Röhrchen
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene tube
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
bed wt., 500 mg
Verpackung
pk of 30
Kennzeichnungsgrad
7% C loading
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
480 m2/g
Volumen
6 mL
Matrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
diol bonding, polymerically bonded
Partikelgröße
50 μm
Porengröße
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
Allgemeine Beschreibung
Kompatibilität: Organische Lösungsmittel, Öle und Fette
- Polymer gebundenes 2,3-Dihydroxypropoxypropyl (7% C)
- Polares Adsorbens, das meist für Normalphasen-Applikationen eingesetzt wird (Extraktion polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices)
- Die Dihydroxy-Gruppen des Adsorbens ermöglichen starke Wasserstoffbrücken-Bindungen
- Ausgezeichnete Selektivität für die Extraktion strukturell ähnlicher Moleküle
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT SE 2 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?