50775-U
Ascentis® Express 90 Å RP-Amide (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Ascentis® Express RP-Amide, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L60
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Parameter
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
90 m2/g
Verunreinigungen
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
amide, alkyl phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
90 Å pore size
pH-Bereich
2-9
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)