504718
Supelclean™ LC-Diol SPE-Röhrchen
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Zusammensetzung
bed wt., 100 mg
Verpackung
pk of 108
Kennzeichnungsgrad
7% C loading
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
450 m2/g
Volumen
1 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
Aktive Matrixgruppe
diol bonding
Partikelgröße
45 μm
Porengröße
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT SE 2 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)