501824
C1-C6 n-Paraffine
1000 ppm each component in helium, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Form
gas
Verpackung
cylinder of 14 L
Hersteller/Markenname
Scott Gas T236-14
Verfügbarkeit
not available in EU, Canada
Konzentration
1000 ppm each component in helium
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
petroleum
Format
multi-component solution
Verwandte Kategorien
Anwendung
Analyt
Regulierungsbehörde
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)