Merck
47943
Supelco
ASTM® D5441 MTBE-Verunreinigungen (gering)-Mischung B
0.1 % (w/w) each component in methyl tert-butyl ether, analytical standard
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Agentur
ASTM® D5441
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
0.1 % (w/w) each component in methyl tert-butyl ether
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
petroleum
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analyt
Beschreibung
    tert-Amyl methyl ether
    tert-Butanol
    tert-Butyl ethyl ether
    Methanol
    2-Methylbutane
    2-Methyl-2-butene
    Pentane
    cis-2-Pentene
    trans-2-Pentene
    Triisobutylene
    2,4,4-Trimethyl-1-pentene
    Alle anzeigen (11)
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-27.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-33.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)