Merck
47304
Supelco
Programmierte Prüfmischung
certified reference material, in dichloromethane (varied conc.)
Größe auswählen
2 ML
CHF 125.00
CHF 125.00
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 ML
CHF 125.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
CHF 125.00
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 2 mL
Konzentration
in dichloromethane (varied conc.)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
petroleum
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Temperaturprogramm-Testmischung
Diese Mischung wird bei einer hochempfindlichen Analyse mit Temperaturprogramm verwendet (Grob, et al., J. Chromatogr. 156: 1, 1978), um die Säulenaffinität für viele verschiedenartige Verbindungen zu untersuchen. Die vorgegebenen Konzentrationen sind besonders für die Bestimmung von Split-Verhältnissen und Probenmengen geeignet. Die Mengen der On-Column-Testkomponenten entsprechen denen, die von Grob et al. empfohlen wurden. Das Lösungsmittel der Testmischung ist Methylenchlorid.
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sonstige Hinweise
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    2,3-Butanediol 530 μg/mL
    Decane 280 μg/mL
    Dicyclohexylamine 310 μg/mL
    2,6-Dimethylaniline 320 μg/mL
    2,6-Dimethylphenol 320 μg/mL
    2-Ethylhexanoic acid 380 μg/mL
    Methyl decanoate 420 μg/mL
    Methyl laurate 410 μg/mL
    Methyl undecanoate 420 μg/mL
    Nonanal 400 μg/mL
    1-Octanol 360 μg/mL
    Undecane 290 μg/mL
    Alle anzeigen (12)
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)