Merck
42230
Supelco
Merancinhydrat
analytical standard
Synonym(e):
8-[(2S)-2,3-Dihydroxy-3-methylbutyl]-7-methoxy-2H-1-benzopyran-2-on
Größe auswählen
5 MG
CHF 606.00
CHF 606.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 606.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 606.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]/D -32.0 to -26.0°, c = 0.11 in chloroform
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1C=CC2=CC=C(OC)C(C[C@H](C(O)(C)C)O)=C2O1
InChI
1S/C15H18O5/c1-15(2,18)12(16)8-10-11(19-3)6-4-9-5-7-13(17)20-14(9)10/h4-7,12,16,18H,8H2,1-3H3/t12-/m0/s1
InChIKey
KGGUASRIGLRPAX-LBPRGKRZSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Adriana Arigò et al.
Journal of chromatography. A, 1649, 462183-462183 (2021-05-27)
In the European Union, cosmetic products are regulated by the Cosmetics Regulation (EC) No. 1223/2009. The Analytical Working Group of the International Fragrance Association (IFRA) suggested that a new sensitive analytical method is needed to determine psoralens in finished cosmetic