Merck
29621-U
Syringes for Shimadzu AOC14, 17, 20 and 20i Autosamplers
volume 10 μL, 10R-S-GT-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cone tip stainless steel needle
Kanülengröße
23 ga
Beschreibung
color (dark orange)
Leistungsmerkmale
needle type R (removable needle)
point style 1
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 002902
Kanüle L
42 mm
Volumen
10 μL
Rechtliche Hinweise
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)