Merck
HAM202640
Hamilton® chromatography syringe, for Shimadzu GC autosampler
model, 701 RN, removable needle, volume × L 10 μL × 43 mm, needle gauge 22s
Größe auswählen
1 EA
CHF 147.00
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 147.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Materialien
Microliter syringe
Leistungsmerkmale
autoclavable: no
model 701 RN, removable needle
Hersteller/Markenname
Hamilton
Parameter
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
2000 psig pressure
Kanüle ID × AD
0.13 mm × 0.711 mm
Kanülenstärke
22s
Volumen × L
10 μL × 43 mm
Eignung
suitable for chromatography
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)