Merck
29133-U
Supelco
Snap Seal Probengefäße (Step), 12 x 32 mm, 11 mm Deckel
volume 2 mL, amber glass vial, large opening, (6 mm), pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
amber glass vial
Leistungsmerkmale
closure type snap seal vial
large opening, (6 mm)
Snap Seal
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 11 mm
Allgemeine Beschreibung
  • vermindert Probengefäßbruch
  • Large target area for needles
  • vermindert Verbiegen der Nadel
  • Kompatibel mit Bördelrand- und Schnappdeckel
Das Schnappdeckelgefäß hat ein patentiertes Halsdesign, das die Auswahl von Gefäß und Kappe vereinfacht und einen verlässlichen Einsatz mit Roboterarm Autosamplern gewährleistet. Ist kompatibel mit den meisten Autosamplern, die 12 x 32 mm Bördelrandgefäße nutzen, einschließlich Agilent, CTC, Finnegan, Perkin Elmer, Varian, Waters Alliance und andere.
Schnappdeckelgefäße haben einen dickeren Glashals als Schnapp-Ring Gefäße, was den Gasbruch beim Deckelentfernen minimiert Das Halsdesign ermöglicht die Dichtung mit Septen jeder Dicke
Das Schnappdeckelgefäß hat ein Stufen-Gefäß-Design im innern des Probengefäßhalses, dass das präzise zentrieren geringvolumiger Einsätze ermöglicht, ein weiteres Plus für automatisierte Systeme. Die Weithalsöffnung ist 40% größer als die der standard Bördelrandgefäße Die große Öffnung bietet eine größere Angriffsfläche für die Nadel und verhindert damit das Verbiegen der Nadel.
Eignung
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Rechtliche Hinweise
Snap Seal is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)