29087-U
Versa Vial™, 100er-Packung
volume 1.5 mL, natural polypropylene vial
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
natural polypropylene vial
Leistungsmerkmale
closure type plug type (12 mm) for Versa Vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 9.3 mm
Volumen
1.5 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Randlose Gefäße einfache Nutzung
- Sample security
- Increased safety when emptying
Der verlängerte vasenartige Hals des Versa Probengefäßes paßt sich Unterschieden im Roboterarm Setting an, indem es eine ausergewöhnlich weite Öffnung von 9 mm aufweist. Die große Öffnung macht es auch einfacher Probe z. B. mit Pipetten zu dosieren.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)