21319-U
Silica Gel
10% AgNO₃ Coated, pkg of 100 g bulk packing
Synonym(e):
Silver Nitrate Coated Silica Gel
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Mit 10 % AgNO3 beschichtetes Kieselgel, pkg of 100 g bulk packing
Agentur
suitable for EPA 1613
Qualitätsniveau
Form
solid
Verpackung
pkg of 100 g bulk packing
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Partikelgröße
60-200 mesh
Anwendung(en)
food and beverages
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.