The Elf Escort Air Sampling Pump is not compatible with Tedlar™ Bags due to the exhaust port being inside the pump. This design feature is intended to pressurize the pump and reduce the entry of dust and moisture. Instead, Bag Samplers are recommended, such as models 1062 and 1063.
28160-U
Escort Elf Pumpe zur Luftprobennahme
About This Item
Empfohlene Produkte
Parameter
0.5-3.0 L/min flow rate
32-113 °F temp. range (0-45 °C)
Methode(n)
active air sampling: suitable
Akkuleistung
4.8 V, 14 hr life
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifikationen | |
---|---|
Betrieb der Durchflussregelung | Volumetrische Durchflussrate innerhalb von ± 2,5 % des Sollwerts über einen Betriebsbereich von 1 bis 3 l/min halten (± 5% bis 0,5 LPM), mit automatischem Ausgleich für Änderungen der Akkuspannung, Höhe, Temperatur und Probenbeladung. |
Durchflussrate | Die Durchflussrate ist von 0,5 bis 3,0 l/min anpassbar; geringere Durchflussraten (bis 1 ml/min) sind mit dem optionalen Twin-Port-Probennahmezubehör erzielbar |
Durchflussanzeige | Die Flüssigkristallanzeige (LCD) bietet eine Auflösung von 0,01 l/min |
Betriebsbereich | Bei 76,2 cm Wasserbelastung bis zu 2 l/min und bei 25,4 cm bis zu 3 l/min |
Flussblockierungserkennung | Die Flussstörungs-LED leuchtet sofort auf, wenn eine Blockierung erkannt wird. Die Pumpe schaltet sich innerhalb von 90 Sekunden aus, wenn die Blockierung nicht entfernt wird. |
Ausgabe der verstrichenen Zeit | Bis zu 999 Minuten in Intervallen von 1 Minute. Speichert die letzte Ausgabe nach einer Flussblockierung oder Abschaltung aufgrund eines schwachen Akkus, wenn die Pumpe im OFF- oder HOLD-Modus ist. |
Betriebszeit | Variiert mit der Durchflussrate und Probenbeladung des Geräts. |
Betriebstemperaturgrenzwerte | 0–45 °C |
Physisches Gewicht | 652 g mit Akku |
Abmessungen | 5,7 cm T x 10,8 cm H x 10,2 cm B mit Akku |
Energieversorgung | 4,8-V-Akku mit vier NiMH-Zellen (Einheiten, die vor Oktober 2011 hergestellt wurden enthalten NiCd-Zellen) |
Akkukapazität | 2,8 Ah (NiMH-Version); 2,4 Ah (NiCd-Version) |
Aufladedauer des Akkus | 14–16 Stunden über Nacht mit dem Omega-Akkuladegerät |
Typische Lebensdauer des Akkus | 300+ Ladezyklen |
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Patentierte elektronische Laminar-Flow-Steuerung
- Ein interner Sekundärstandard kalibriert die Pumpe fortlaufend, wodurch die OSHA-Konformität eingehalten wird
- Einmal im Monat oder bei der Kohleminenprobennahme alle 200 Stunden mit dem Primärstandard prüfen
- Der Einlassfilter fängt Feuchtigkeit und Partikel ab
- Edelstahl-gefülltes Kunststoffgehäuse für EMI/RFI-Schutz
- Als IP66 für Resistenz gegenüber Eindringen von Wasser und Staub bewertet
- Außergewöhnlich ruhiger Betrieb
- Die Flussstörungsanzeige zeigt jede Blockierung des Probeneinlasses an
- Die Run/Hold-Funktion ermöglicht eine „Pause“ während des Probennahmevorgangs
- Anzeige der verstrichenen Zeit und Warnung bei niedrigem Akku
- Low-Flow- und Zweirohr-Probennahme ist mit dem Gemini Twin-Port-Sampler (28118-U) möglich
Eignung
- NIOSH-zertifiziert für die Kohleminenstaubprobennahme (TC-74-030)
- MSHA-zertifiziert als eigensicher für die unterirdische Anwendung (Zulassungsnr. 2G-3924-1).
- UL-zugelassen als eigensicher zur Verwendung in Gefahrenbereichen, Bereiche der Klasse I, Gruppen A, B, C, D; Klasse II, Gruppen E, F und G; Klasse III, Abteilung I.
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Learn more about how the thermal desorption technique is applied for terpene identification, profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.
Protokolle
Simplify your thermal desorption-based terpenes sample collection in air. Learn more about their profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.
-
Can the Escort Elf Air Sampling Pump be used with Tedlar™ or Supel™-Inert Bags?