Merck
28159-U
Supelco
Omega Ladegerät
AC/DC input 120 V / 240 V AC, units charged: 5
Synonym(e):
Omega Fünffach-Ladegerät/Adapter für Q-MAX-Luftprobenahmepumpen, 110/220VAC
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Methode(n)
active air sampling: suitable
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with Escort Elf Air Sampling Pump
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)