Merck
28022-U
Supelco
Supeltex M-2A Kapillarferrule, langes Design
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 50 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
SB.54
Leistungsmerkmale
ferrule type long
Verpackung
pkg of 50 ea
ID
0.4 mm
Kompatibilität
0.10-0.25 mm Column I.D.
Allgemeine Beschreibung
Eigenschaften: Dichtet mit einer Viertelumdrehung von Hand ab. Hohe Wiederverwendbarkeit. Setzt sich nicht auf Metall oder Glas fest.
Material: DuPont VESPEL SP-21 (85% Polyimid, 15% Graphit)
Höchsttemperatur:
400 °C
Rechtliche Hinweise
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)