27554
ABC Vial™, 2 ml (nur Fläschchen), 9-mm-Gewinde
clear glass vial, pkg of 1000 ea
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 1000 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
1.8 mL
Fitting
thread for 9 mm
Allgemeine Beschreibung
Diese Probengefäße haben ein 9mm-Gewinde, was den Einsatz in Robotersystemen ermöglicht. Für Autosampler, die 12 × 32mm Schraubdeckel- oder Bördelrandgefäße benötigen.
- 40% weitere Öffnung als Standard-Schraubdeckelgefäße
- Hervorragendes Gewinde-Design für einer sichere Dichtung
- Kompatibel mit den meisten GC-Autosamplern für Bördelrandgefäße
Eignung
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
Sonstige Hinweise
The diameter of inserts varies between manufacturers. Only the following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
- 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
- 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
- 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
Rechtliche Hinweise
ABC Vial is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)