Merck
27304-U
Supelco
Headspace-Fläschchen Vorteilspack (Klarglas, abgeschrägte Oberseite, Rundboden), 100er-Packung
volume 10 mL, vial O.D. × H × I.D. 23 mm × 46 mm × 12.5 mm, PTFE/butyl rubber septum
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
PTFE/butyl rubber septum
clear glass vial
silver aluminum seal (pressure release)
Leistungsmerkmale
closure type crimp seal
closure type crimp top vial
vial type headspace
Verpackung
pkg of 100 ea
Fläschchen AD × H × ID
23 mm × 46 mm × 12.5 mm
Volumen
10 mL
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)