27270-U
Vials, screw top, polypropylene
volume 1 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm, large opening
, thread for 10-425, pkg of 1000 ea
Empfohlene Produkte
Materialien
natural polypropylene vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 1000 ea
AD × H
12 mm × 32 mm
Volumen
1 mL
Fitting
thread for 10-425
Allgemeine Beschreibung
Vials, screw top, polypropylene feature a wide opening target area for easy needle penetration.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)