27237-U
Septen, PTFE/Silikon
transparent PTFE/silicone, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.100 in. × 10 mil, pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE face
silicone body
transparent PTFE/silicone
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
250 °C temp. limit
AD
20 mm
Durchm. × Dicke × PTFE-Stärke
20 mm × 0.100 in. × 10 mil
Kompatibilität
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)