Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Septen, PTFE/Silikon
Products
Produkte filtern
Showing 1-7 of 7
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
27236
Septen, PTFE/Silikon,
tan PTFE/silicone septa, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.125 in. × 2 mil, pkg of 100 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
507482
Septen, PTFE/Silikon,
red PTFE/white silicone, diam. 12 mm, pkg of 100 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
27539
Septen, PTFE/Silikon,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 20 mm × 0.75 mm, pkg of 100 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
23242-U
Septen, PTFE/Silikon,
tan PTFE/silicone septum, septum diam. × total thickness × PTFE thickness 18 mm × 0.060 in. × 2 mil, pkg of 144 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
23245-U
Septen, PTFE/Silikon,
PTFE/silicone, septum diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., pkg of 144 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
27237-U
Septen, PTFE/Silikon,
transparent PTFE/silicone, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.100 in. × 10 mil, pkg of 100 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
508616
Septen, PTFE/Silikon,
blue PTFE/silicone, diam. × thickness 20 mm × 0.045 in., hardness 30 (Durometer: shore A), pkg of 100 ea