27514
Septen, blaues PTFE / weißes Silikon, 100er-Packung
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22 mL vial
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
blue PTFE face
blue PTFE/white silicone
white silicone body
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
250 °C max. temp.
AD
18 mm
Durchm. × Dicke
18 mm × 0.060 in.
Kompatibilität
for use with 22 mL vial
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)