27048-U
Fläschchen mit offener Polypropylen-Schraubkappe, vormontiert, 100er-Packung
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, PTFE/silicone septum
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE/silicone septum
amber glass vial
black polypropylene cap (open-top)
Leistungsmerkmale
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
17 mm × 60 mm
Volumen
7 mL
Fitting
thread for 15-425
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)