Merck
2637125
Supelco
Inlet-Liner, Splitless-Typ, gerades Design (ungepackt)
pkg of 25 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41115719
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
Split (unpacked)
Verpackung
pkg of 25 ea
L × AD × ID
54 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
Allgemeine Beschreibung
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Varian (1078 and 1079 Injector)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)