Merck
26263
SGE gasdichte Spritze, abnehmbare Nadel
50R-GT, volume 50 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Synonym(e):
SPRITZE SGE 50μL RN Gastight®, SP.NR.2 25GA
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
25 ga
Leistungsmerkmale
removable needle
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 004250
Kanüle L × AD
50 mm × 0.50 mm
Volumen
50 μL
Allgemeine Beschreibung
  • SGE gas tight syringe with removable Needle, Model: 50R-GT.
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
  • Suitable for manual dispenser/diluter applications.
  • High accuracy of dispensed volume.
Ersatzteil
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)