Merck
26258-U
SGE gasdichte Spritze, fixierte Nadel
50F-GT, volume 50 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Synonym(e):
SPRITZE SGE 50μL FN Gastight®, SP.NR.2, 25GA
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
25 ga
Leistungsmerkmale
needle type LTN (fixed)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 004200
Kanüle L × AD
50 mm × 0.50 mm
Volumen
50 μL
Allgemeine Beschreibung
  • SGE gas tight syringe with fixed needle, Model: 50F-GT.
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
Rechtliche Hinweise
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)