Merck
509558
Spritzen mit abnehmbarem Nadelventil
volume 0.25 mL (250 μL), 250R-V-GT, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
23 ga
Beschreibung
needle valve in hub
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 006279
Kanüle L × AD
50 mm × 0.63 mm
Volumen
0.25 mL (250 μL)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)