Merck
25806
Supelco
Gasleitungsfilter vom „T“-Typ
brass, 1/4 in. male
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
brass
Fitting
1/4 in. male
Allgemeine Beschreibung
Mit einer gesinterten 7 μm Edelstahlfritte.
Mit Nuts und Ferrules.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)