Merck
25760-U
Supelco
Quarzglasröhren mit mittlerer Polarität
L × I.D. 15 m × 0.25 mm
Synonym(e):
GC tubing, silica
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.54
Materialien
fused silica tubing
Zusammensetzung
phenyl/methyl (deactivated)
Verpackung
pkg of 1 ea
Parameter
360 °C max. temp.
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
15 m × 0.25 mm
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)