Merck
25055
Supelco
Tenax® TA
stainless steel TD tube
About This Item
UNSPSC-Code:
41104000
Materialien
stainless steel TD tube
Agentur
EPA TO-1,IP-1B
Leistungsmerkmale
preconditioned
Verpackung
pkg of 10 tubes
AD × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrix
Tenax TA
Anwendung(en)
environmental
Kompatibilität
for use with PerkinElmer ATD-50,ATD-400 and TurboMatrix (TMX) Series
Rechtliche Hinweise
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)