Fortfahren mit
MXPESP18N
MicropreSure® hygienisches Probennahmeventil
1/8in. NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
Synonym(e):
Probennahmeventil aus Edelstahl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32160606
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
316L stainless steel
Quality Segment
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
valve size
1/8 in.
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
1/8in. NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
shipped in
ambient
General description
MicropreSure® hygienisches Probennahmeventil ist ein Zubehörteil des MicropreSure® Probennehmers. Der MicropreSure® Probennehmer ist ein Online-Probennehmer zur Vereinfachung der mikrobiologischen Inprozess-Kontrolle. Das Design ist einfach und schützend, damit Proben direkt an der Entnahmestelle aseptisch verarbeitet werden können, wodurch das Kontaminationsrisiko verringert wird. Das hygienische Probennahmeventil wird an der Verbindung des Ausgangs des Probennahmeanschlusses montiert.
Application
Das MicropreSure® hygienische Probennahmeventil wird für die Online-Probenahme und -Filtrierung von wässrigen Flüssigkeiten wie Bier, Milchprodukten, Mineralwasser, Arzneimittelanalyse, Erfrischungsgetränken, Cider, Sportgetränken und Wein für einen Keimzahlbelastungstest eingesetzt.
Legal Information
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MXPESPWELMXPESP14NMXPESPTCL
description
1/8in. NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
description
-
description
1/4" NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids, 316L stainless steel
description
1-1/2" Tri-clover valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
1/8in. NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
1/4in. weld end valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
1/4" NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
1-1/2" Tri-clover valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
material
316L stainless steel
material
316L stainless steel
material
316L stainless steel
material
316L stainless steel
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
valve size
1/8 in.
valve size
1/4 in.
valve size
1/4 in.
valve size
1-1/2 in.
Quality Level
EQ1
Quality Level
EQ1
Quality Level
EQ1
Quality Level
EQ1
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)