Dokumente
1.44257
Millipore
RCS-Druckgasadapter Touch
for use with RCS® High Flow Touch, for testing compressed gas
About This Item
UNSPSC-Code:
41122409
NACRES:
NA.74
Materialien
aluminum adapter
Agentur
non-compendial
Beschreibung
pressure head
Produktlinie
RCS®
Leistungsmerkmale
portable
Verpackung
pkg of 1 kit
Anwendung(en)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with RCS® High Flow Touch
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Der RCS® Druckgasadapter Touch ist ein zusätzliches Zubehör für den RCS® High Flow Touch Luftkeimsammler. Der RCS® High Flow Touch ist ein tragbarer Luftkeimsammler zur schnellen und einfachen Überwachung von Umgebungsluft und Druckgasen in kontrollierten Bereichen. Der Luftkeimsammler basiert auf dem Prinzip der Impaktion durch Zentrifugalkraft. Der RCS® Druckgasadapter Touch ist autoklavierbar und wird für die mikrobielle Überwachung von Druckgasen eingesetzt. Er ist für einen Lufteingangsdruck von 1 bar geeignet.
Anwendung
Der RCS® Druckgasadapter Touch ist ein zusätzliches Zubehör für den RCS® Luftkeimsammler, der für die mikrobielle Überwachung von Druckgasen verwendet wird. Diese Luftkeimsammler werden zur mikrobiellen Überwachung von Raumluft in der Pharma-, Medizin- und Nahrungsmittelbranche eingesetzt.
Kompatibilität
Der RCS® Druckgasadapter Touch ist mit dem RCS® High Flow Touch Luftkeimsammler kompatibel.
Rechtliche Hinweise
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Die mikrobiologische Untersuchung von Lebensmitteln ist ein wichtiger Teil des Lebensmittelsicherheits- und Qualitätsmanagements. Hier finden Sie weitere Informationen über das breite Angebot an Tests für den Nachweis von Pathogenen und Verderbniserregern.
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Ensure microbial air sampling generates precise results complying with international standards. Our systems are easy-to-use and reliable.
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Alle anzeigen