Merck
24910-U
Supelco
Purge-Trap-System A
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Synonym(e):
PURGE TRAP A, Tekmar® 3000
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Anwendung(en)
environmental
Kompatibilität
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Rechtliche Hinweise
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)