Merck
24881
Supelco
PTFE/Silikon, geschlitzt
red PTFE/white silicone (with slit), diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121821
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
red PTFE/white silicone (with slit)
Verpackung
pkg of 1000 ea
Parameter
250 °C temp. limit
AD
8 mm
Durchm. × Dicke
8 mm × 1.5 mm
Kompatibilität
for use with Screw Top vial, 2 mL, 4.6 mm I.D., 8/425 thread
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)