23862-U
Supeltex M-1 Ferrule für gepackte Säulen, 1,59-mm-Säulenaußendurchmesser (1/16 Zoll)
I.D. 1/16 in., 1/16 in. O.D. Column, pkg of 200 × ea
Synonym(e):
GC column ferrule 1/16 in. (200 pk)
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 200 × ea
ID
1/16 in.
Kompatibilität
1/16 in. O.D. Column
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Material: keramikgefülltes PTFE
Höchsttemperatur: 250 °C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)