Merck
23783
Needle File
4 in. long, slim tapered files, pkg of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
Verpackung
pkg of 2 ea
Allgemeine Beschreibung
Vier-Zoll-Rundfeilen mit schmaler Spitze, um den Innendurchmesser von Ferrules zu vergrößern. Auch praktisch um festsitzende Ferrules aus Fittings zu lösen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)