Merck
23702-U
Supelco
Fläschchen, Schraubkappe, Braunglas (nur Fläschchen)
volume 40 mL, amber glass vial, thread for 24-400 24-400, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
amber glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
27.5 mm × 95 mm × 17 mm
Volumen
40 mL
Fitting
thread for 24-400 24-400
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)