Merck
SU860007
Supelco
Septa, tan PTFE/Silikon
tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 3.2 mm, for use with 20, 40, 60mL vial, pkg of 1000 ea
Synonym(e):
Tan PTFE/Silicone Seals
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
tan PTFE/silicone
Härte
45 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 1000 ea
Parameter
250 °C temp. limit
AD
22 mm
Durchm. × Dicke
22 mm × 3.2 mm
Kompatibilität
for use with 20, 40, 60mL vial
for use with screw cap, 24-400
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)