Merck
SU860005
Supelco
Mit Inter-Seal verbundene Kappen (Kappen und Liner sind nicht trennbar)
white polypropylene cap (15mm center hole), tan PTFE/silicone, thickness 3.2 mm, thread for 24-400, for use with 20 or 40 mL vial, pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
tan PTFE/silicone
white polypropylene cap (15mm center hole)
Leistungsmerkmale
InterSeal (Cap and liner form an unseparatable unit)
Härte
45 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 1000 ea
Dicke
3.2 mm
Fitting
thread for 24-400
Kompatibilität
for use with 20 or 40 mL vial
Allgemeine Beschreibung
Inter-seal Deckel vermeiden das Herausfallen der Dichtung. Sie sind in einem Bindungsverfahren hersgestellt, bei dem das PTFE/Silikon an die thermoplatischen Verschlüsse gebunden wird, ohne Klebstoffe zu verwenden. Für Glas- und Plastikbehälter. Diese Deckel ersparen das aufwendige Zusammensetzen von Hand. Die Septen sind so präzise geformt und sitzen fest, sodass sie beim Öffnen nicht herausfallen können. Die Septen sind so einheitlich geformt, dass nur minimale Löcher entstehen und ein Verdampfen der Probe minimiert wird. Dieses integrierte einteilige System ist für viele wiederholte Injektionen geeignet und spart damit Kosten.
Die Vorteile sind:
  • Hohe Bindungsstärke
  • Für wiederholte Injektionen
  • Ausgezeichnete Dichtigkeit
  • Breite chemische Resistenz
Rechtliche Hinweise
Inter-Seal is a trademark of Integrated Liner Technologies, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)